Tlačiť
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 24.95 EUR
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota tavenia: 160…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100425
Číslo CAS: 5344-49-0