Tlačiť
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33478-1G OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA 382.94 EUR
APOSOR33478-1G APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₄H₁₇N₃O
Mw: 243.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025842
Číslo CAS: 1135282-83-5