Tlačiť
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 24.91 EUR
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Vzorec: C6H6BrNO
Mw: 188.02 g/mol
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791312
Číslo CAS: 17282-02-9