Tlačiť
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33469-1G OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA 382.94 EUR
APOSOR33469-1G APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN₃
Mw: 219.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00697490
Číslo CAS: 1017782-49-8