Tlačiť
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
OR33466-1G OR33466-25G OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA 205.78 EUR
APOSOR33466-1G APOSOR33466-25G APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂S
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00831688
Číslo CAS: 62224-24-2