Tlačiť
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33463-1G OR33463-5G
APOSOR33463-1GEA 307.23 EUR
APOSOR33463-1G APOSOR33463-5G
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile
Vzorec: C₈H₁₅N₃
Mw: 153.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09152768
Číslo CAS: 90206-22-7