Tlačiť
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR33452-1G OR33452-5G
APOSOR33452-1GEA 307.66 EUR
APOSOR33452-1G APOSOR33452-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
Mw: 236.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09152705
Číslo CAS: 952182-93-3