Tlačiť
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzaldehyde
OR33451-1G OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA 383.47 EUR
APOSOR33451-1G APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09152704
Číslo CAS: 952182-92-2