Tlačiť
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33421-1G OR33421-25G OR33421-5G
APOSOR33421-1GEA 205.78 EUR
APOSOR33421-1G APOSOR33421-25G APOSOR33421-5G
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04126369
Číslo CAS: 172739-45-6