Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33418-1G OR33418-25G OR33418-5G
APOSOR33418-1GEA 205.49 EUR
APOSOR33418-1G APOSOR33418-25G APOSOR33418-5G
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₃
Mw: 236.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00105780
Číslo CAS: 29842-64-6