Tlačiť
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 26.55 EUR
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Teplota tavenia: 70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02380378
Číslo CAS: 29978-83-4