Tlačiť
4-Acetamidophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-(Cyanomethyl)acetanilide, N-(4-(Cyanomethyl)phenyl)acetamide
OR3333-1G OR3333-5G
APOSOR3333-1GEA 82.92 EUR
APOSOR3333-1G APOSOR3333-5G
4-Acetamidophenylacetonitrile
4-Acetamidophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Mw: 174.2 g/mol
Teplota tavenia: 82…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016398
Číslo CAS: 25025-06-3