Tlačiť
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 24.91 EUR
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BCl₃O₂
Mw: 225.26
Teplota tavenia: 162…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074621
Číslo CAS: 73852-18-3