Tlačiť
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 680.3 EUR
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₅BO₃Si
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08436049
Číslo CAS: 913835-62-8