Tlačiť
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33275-25G OR33275-5G
APOSOR33275-25GEA 676.69 EUR
APOSOR33275-25G APOSOR33275-5G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022461
Číslo CAS: 52034-37-4