Tlačiť
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33256-1G OR33256-5G
APOSOR33256-1GEA 139.4 EUR
APOSOR33256-1G APOSOR33256-5G
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile
Vzorec: C₁₂H₉N₃O
Mw: 211.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01443818
Číslo CAS: 339105-55-4