Tlačiť
Methylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 28.28 EUR
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Vzorec: CH₅BO₂
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002105
Číslo CAS: 13061-96-6