Tlačiť
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 205.49 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Mw: 164.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01314625
Číslo CAS: 54582-34-2