Tlačiť
3-Cyanophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
OR3312-25G OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA 39.74 EUR
APOSOR3312-25G APOSOR3312-5G
3-Cyanophenylboronic acid 98%
3-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
Mw: 146.94
Teplota tavenia: 298 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318967
Číslo CAS: 150255-96-2