Tlačiť
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Methyl-3-indoleacetic acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 588.02 EUR
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
1-Methylindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130160
Číslo CAS: 1912-48-7