Tlačiť
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33101-1G OR33101-5G OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA 205.49 EUR
APOSOR33101-1G APOSOR33101-5G APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Vzorec: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Mw: 233.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664609
Číslo CAS: 339014-78-7