Tlačiť
6-Indoleboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Indole-6-boronic acid
OR3309-1G OR3309-5G OR3309-25G
APOSOR3309-1GEA 49.74 EUR
APOSOR3309-1G APOSOR3309-5G APOSOR3309-25G
6-Indoleboronic acid 95%
6-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Teplota tavenia: 177…181 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095176
Číslo CAS: 147621-18-9