Tlačiť
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[(2-Chlorophenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR33070-1G OR33070-5G OR33070-25G
APOSOR33070-1GEA 205.78 EUR
APOSOR33070-1G APOSOR33070-5G APOSOR33070-25G
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935944
Číslo CAS: 4399-77-3