Tlačiť
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3292-25G OR3292-5G OR3292-100G
APOSOR3292-25GEA 89.85 EUR
APOSOR3292-25G APOSOR3292-5G APOSOR3292-100G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Teplota tavenia: 115,5…117.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778345
Číslo CAS: 6775-78-6