1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32835-1G
OR32835-5G
APOSOR32835-1GEA
185.72
EUR
APOSOR32835-1G
APOSOR32835-5G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₁₃H₉Cl₂NO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00139865 Číslo CAS: 338755-21-8 |