Tlačiť
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32832-1G OR32832-5G OR32832-25G
APOSOR32832-1GEA 205.78 EUR
APOSOR32832-1G APOSOR32832-5G APOSOR32832-25G
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00139999
Číslo CAS: 89960-36-1