Tlačiť
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32829-1G OR32829-5G OR32829-25G
APOSOR32829-1GEA 139.59 EUR
APOSOR32829-1G APOSOR32829-5G APOSOR32829-25G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00139966
Číslo CAS: 338754-23-7