Tlačiť
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32827-1G OR32827-5G OR32827-25G
APOSOR32827-1GEA 139.4 EUR
APOSOR32827-1G APOSOR32827-5G APOSOR32827-25G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Mw: 298.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00139964
Číslo CAS: 64488-03-5