Tlačiť
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: O-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride, O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 382.94 EUR
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₈Cl₃NO
Mw: 228.5035 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114587
Číslo CAS: 15256-10-7