Tlačiť
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Chloro-α-phenyl-3-pyridazineacetonitrile, 2-(6-Chloropyridazin-3-yl)-2-phenylacetonitrile
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 175.29 EUR
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₂H₈ClN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140699
Číslo CAS: 73535-73-6