Tlačiť
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (E)-N-[(5-Methylfuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 205.49 EUR
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Vzorec: C₆H₇NO₂
Mw: 125.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00482440
Číslo CAS: 32750-36-0