Tlačiť
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32783-1G OR32783-5G
APOSOR32783-1GEA 383.47 EUR
APOSOR32783-1G APOSOR32783-5G
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
3-(2-Quinoxalinyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₁N₃
Mw: 221.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02737921
Číslo CAS: 432004-76-7