Tlačiť
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 194.95 EUR
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Teplota tavenia: 104…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115419
Číslo CAS: 149806-06-4