Tlačiť
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Dimethylamino)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR32689-1G OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA 614.12 EUR
APOSOR32689-1G APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Vzorec: C₉H₁₁N₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02325230
Číslo CAS: 111781-53-4