Tlačiť
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32677-1G OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA 307.23 EUR
APOSOR32677-1G APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O
Mw: 224.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425763
Číslo CAS: 451485-67-9