Tlačiť
4-Bromo-2-furaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 107.75 EUR
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldehyde
4-Bromo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrO₂
Mw: 174.98
Teplota tavenia: 54…58 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00671504
Číslo CAS: 21921-76-6