Tlačiť
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32662-1G OR32662-5G
APOSOR32662-1GEA 278.39 EUR
APOSOR32662-1G APOSOR32662-5G
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅IN₂O₂
Mw: 288.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02186210
Číslo CAS: 478040-59-4