Tlačiť
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 66.49 EUR
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrO₂
Mw: 174.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368224
Číslo CAS: 14757-78-9