Tlačiť
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
OR32656-1G OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA 34.85 EUR
APOSOR32656-1G APOSOR32656-5G
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₂
Mw: 168.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00963857
Číslo CAS: 1552-92-7