Tlačiť
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32600-1G OR32600-5G
APOSOR32600-1GEA 383.47 EUR
APOSOR32600-1G APOSOR32600-5G
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₃BrN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07366543
Číslo CAS: 127792-80-7