Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR32590-25G
OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA
536.35
EUR
APOSOR32590-25G
APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₁Cl₂NO₂ Mw: 236.1 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00196831 Číslo CAS: 42718-19-4 |