Tlačiť
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 278.78 EUR
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₆H₇Cl₂N₃
Teplota tavenia: 56…57,5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01935962
Číslo CAS: 5734-68-9