Tlačiť
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
OR32485-1G OR32485-5G
APOSOR32485-1GEA 158.04 EUR
APOSOR32485-1G APOSOR32485-5G
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂O₂
Mw: 222.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425733
Číslo CAS: 313674-12-3