Tlačiť
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-4-pyrrolidinobenzoic Acid, 2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR32484-1G OR32484-5G
APOSOR32484-1GEA 271.58 EUR
APOSOR32484-1G APOSOR32484-5G
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO₂
Mw: 225.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001210
Číslo CAS: 192513-60-3