Tlačiť
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)aniline
OR32451-1G OR32451-5G OR32451-25G
APOSOR32451-1GEA 139.59 EUR
APOSOR32451-1G APOSOR32451-5G APOSOR32451-25G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860278
Číslo CAS: 2405-01-8