Tlačiť
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-[(2-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 205.78 EUR
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO₃
Mw: 241.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00793745
Číslo CAS: 66824-94-0