Tlačiť
Ethyl 2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)formamido]acetate
OR32421-1G OR32421-25G OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA 205.49 EUR
APOSOR32421-1G APOSOR32421-25G APOSOR32421-5G
Ethyl 2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁Cl₂NO₃
Mw: 276.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00793743
Číslo CAS: 329931-03-5