Tlačiť
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32372-1G OR32372-5G
APOSOR32372-1GEA 382.94 EUR
APOSOR32372-1G APOSOR32372-5G
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO₃
Mw: 251.67 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00214711
Číslo CAS: 4357-94-2