Tlačiť
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)morpholine
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 205.78 EUR
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00684829
Číslo CAS: 311774-34-2