Tlačiť
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 24.95 EUR
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Teplota tavenia: 87…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002690
Číslo CAS: 4530-20-5